Stampa…
2,3-Dichlorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dichlorophenyl)methanol
OR919849-10G OR919849-1G OR919849-5G
APOSOR919849-10GEA 553 EUR
APOSOR919849-10G APOSOR919849-1G APOSOR919849-5G
2,3-Dichlorobenzyl alcohol 95%
2,3-Dichlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238581
CAS Number: 38594-42-2