Trimethylpropylammonium bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N,N,N-Trimethylpropan-1-aminium bromide
Formula:
C₆H₁₆BrN Peso molecolare: 182.11 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06227832 CAS Number: 2650-50-2 |