Stampa…
1-Ethyl-1-phenylhydrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919806-1G OR919806-5G
APOSOR919806-1GEA 132 EUR
APOSOR919806-1G APOSOR919806-5G
1-Ethyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Ethyl-1-phenylhydrazine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031413
CAS Number: 644-21-3