Stampa…
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisidine Hydrochloride, 2-Amino-5-methoxyphenol Hydrochloride
OR919803-1G OR919803-250MG
APOSOR919803-1GEA 84.1 EUR
APOSOR919803-1G APOSOR919803-250MG
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052002
CAS Number: 39547-15-4