Stampa…
1-(Methoxymethyl)benzotriazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Methoxymethyl)-1H-benzotriazole
OR919800-1G OR919800-5G
APOSOR919800-1GEA 256 EUR
APOSOR919800-1G APOSOR919800-5G
1-(Methoxymethyl)benzotriazole 95%
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Formula: C₈H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216630
CAS Number: 71878-80-3