Stampa…
1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,4,5-Tetramethyl-1H-imidazole
OR919739-1G OR919739-25G OR919739-5G
APOSOR919739-1GEA 125 EUR
APOSOR919739-1G APOSOR919739-25G APOSOR919739-5G
1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
1,2,4,5-Tetramethylimidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059162
CAS Number: 1739-83-9