4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919731-10G
OR919731-1G
OR919731-5G
APOSOR919731-10GEA
134
EUR
APOSOR919731-10G
APOSOR919731-1G
APOSOR919731-5G
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059337 CAS Number: 6807-11-0 |