2,2'-Dipyridylamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2'-Iminodipyridine, Di(pyridin-2-yl)amine, Chlorpheniramine Related Compound B
Formula:
C₁₀H₉N₃ Peso molecolare: 171.2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006247 CAS Number: 1202-34-2 |