Allyl benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzoic acid Allyl Ester, Benzoic Acid Allyl Ester, Allyl Benzoate
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Peso molecolare: 162.19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026104 CAS Number: 583-04-0 |