Stampa…
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Cyanoethyl)-2-pipecoline
OR919695-25G OR919695-5G
APOSOR919695-25GEA 219 EUR
APOSOR919695-25G APOSOR919695-5G
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine
Formula: C₉H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191397
CAS Number: 140837-33-8