Stampa…
3-Methyl-2-oxazolidone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxo-3-methyloxazolidine
OR919648-100G OR919648-25G OR919648-500G
APOSOR919648-100GEA 205 EUR
APOSOR919648-100G APOSOR919648-25G APOSOR919648-500G
3-Methyl-2-oxazolidone 97%
3-Methyl-2-oxazolidone
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009759
CAS Number: 19836-78-3