N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919641-1G
OR919641-25G
OR919641-5G
APOSOR919641-1GEA
118
EUR
APOSOR919641-1G
APOSOR919641-25G
APOSOR919641-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Peso molecolare: 177,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
19243-95-9 |