Stampa…
1-Phenyl-2-butanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
OR919635-10G OR919635-1G OR919635-5G
APOSOR919635-10GEA 575 EUR
APOSOR919635-10G APOSOR919635-1G APOSOR919635-5G
1-Phenyl-2-butanone 95%
1-Phenyl-2-butanone
Formula: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009315
CAS Number: 1007-32-5