Stampa…
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,4-Trimethyl-4,5-dihydrooxazole
OR919620-25G OR919620-5G
APOSOR919620-25GEA 364 EUR
APOSOR919620-25G APOSOR919620-5G
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline 98%
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline
Formula: C₆H₁₁NO
Peso molecolare: 113,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005301
CAS Number: 1772-43-6