3-Hepten-2-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Hept-3-en-2-one
OR919591-25G
OR919591-5G
APOSOR919591-25GEA
256
EUR
APOSOR919591-25G
APOSOR919591-5G
3-Hepten-2-one 96%
3-Hepten-2-one
Formula:
C₇H₁₂O Peso molecolare: 112,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015564 CAS Number: 1119-44-4 |