Stampa…
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919570-25G OR919570-5G
APOSOR919570-25GEA 55.8 EUR
APOSOR919570-25G APOSOR919570-5G
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol 95%
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004612
CAS Number: 5653-67-8