Stampa…
1,2-Epoxyheptane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919532-1G OR919532-5G
APOSOR919532-1GEA 219 EUR
APOSOR919532-1G APOSOR919532-5G
1,2-Epoxyheptane 95%
1,2-Epoxyheptane
Formula: C₇H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 5063-65-0