Stampa…
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919509-1G OR919509-25G OR919509-5G
APOSOR919509-1GEA 87.3 EUR
APOSOR919509-1G APOSOR919509-25G APOSOR919509-5G
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine 95%
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Peso molecolare: 176,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142844
CAS Number: 3099-28-3