Stampa…

4-Cyclohexylcyclohexanol 95%

Fornitore: Apollo Scientific

OR919464-1G OR919464-25G OR919464-5G
APOSOR919464-1GEA 118 EUR
APOSOR919464-1G APOSOR919464-25G APOSOR919464-5G
4-Cyclohexylcyclohexanol 95%
4-Cyclohexylcyclohexanol
Formula: C₁₂H₂₂O
Peso molecolare: 182,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060071
CAS Number: 2433-14-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR