Stampa…
1,4-Dicyano-2-butene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydromucononitrile
OR919444-25G OR919444-5G
APOSOR919444-25GEA 144 EUR
APOSOR919444-25G APOSOR919444-5G
1,4-Dicyano-2-butene 95%
1,4-Dicyano-2-butene
Formula: C₆H₆N₂
Peso molecolare: 106,1252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001964
CAS Number: 1119-85-3