4-(Dimethylamino)-1-butanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Dimethylamino)butan-1-ol, 4-Dimethylamino-1-butanol
OR919427-100G
OR919427-25G
OR919427-5G
APOSOR919427-100GEA
807
EUR
APOSOR919427-100G
APOSOR919427-25G
APOSOR919427-5G
4-(Dimethylamino)-1-butanol 98%
4-(Dimethylamino)-1-butanol
Formula:
C₆H₁₅NO Peso molecolare: 117,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020624 CAS Number: 13330-96-6 |