2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Methylsulphonyl)-1-phenylethanone
Formula:
C₉H₁₀O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025078 CAS Number: 3708-04-1 |