Stampa…
Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919316-1G OR919316-500MG OR919316-5G
APOSOR919316-1GEA 166 EUR
APOSOR919316-1G APOSOR919316-500MG APOSOR919316-5G
Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Fmoc-D-Bpa-OH
Formula: C₃₁H₂₅NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237666
CAS Number: 117666-97-4