Stampa…
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9193-1G OR9193-250MG OR9193-5G
APOSOR9193-1GEA 87.3 EUR
APOSOR9193-1G APOSOR9193-250MG APOSOR9193-5G
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Punto di fusione: 98,5…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271963
CAS Number: 51359-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III