Stampa…
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoate, 3,3-Dimethyl-4-pentenoic Acid Methyl Ester
OR919294-25G OR919294-5G
APOSOR919294-25GEA 234 EUR
APOSOR919294-25G APOSOR919294-5G
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate
Formula: C₈H₁₄O₂
Peso molecolare: 142,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075381
CAS Number: 63721-05-1