Stampa…
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Furfural Ethylene Acetal, 2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
OR919261-1G OR919261-25G OR919261-5G
APOSOR919261-1GEA 109 EUR
APOSOR919261-1G APOSOR919261-25G APOSOR919261-5G
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 98%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan
Formula: C₇H₈O₃
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671520
CAS Number: 1708-41-4