5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-exo,6-exo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
OR919253-1G
OR919253-5G
APOSOR919253-1GEA
183
EUR
APOSOR919253-1G
APOSOR919253-5G
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Formula:
C₉H₁₄O₂ Peso molecolare: 154,21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799568 CAS Number: 699-95-6 |