trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919237-1G
OR919237-5G
APOSOR919237-1GEA
78.3
EUR
APOSOR919237-1G
APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₈H₁₄O₃ Peso molecolare: 158.20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10566907 CAS Number: 66185-74-8 |