Stampa…
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919230-1G OR919230-250MG
APOSOR919230-1GEA 256 EUR
APOSOR919230-1G APOSOR919230-250MG
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864544
CAS Number: 52320-59-9