Stampa…
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR919210-1G OR919210-25G OR919210-5G
APOSOR919210-1GEA 14.7 EUR
APOSOR919210-1G APOSOR919210-25G APOSOR919210-5G
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₅S
Peso molecolare: 259,28 g/mol
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04973619
CAS Number: 71675-87-1