Stampa…
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919202-1G OR919202-250MG
APOSOR919202-1GEA 437 EUR
APOSOR919202-1G APOSOR919202-250MG
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₅HCl₂N₃
Peso molecolare: 173,9900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16988336
CAS Number: 26293-93-6