Stampa…
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Naphthoxy)acetic acid hydrazide, 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetohydrazide
OR9192-1G OR9192-5G
APOSOR9192-1GEA 58.2 EUR
APOSOR9192-1G APOSOR9192-5G
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 216,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156157
CAS Number: 24310-15-4