Stampa…
Allyl cinnamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919186-100G OR919186-1KG OR919186-500G
APOSOR919186-100GEA 125 EUR
APOSOR919186-100G APOSOR919186-1KG APOSOR919186-500G
Allyl cinnamate 98%
Allyl cinnamate
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026105
CAS Number: 1866-31-5