Stampa…
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR919100-1G OR919100-5G
APOSOR919100-1GEA 61.1 EUR
APOSOR919100-1G APOSOR919100-5G
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001605
CAS Number: 527-61-7