Stampa…
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9191-100G OR9191-25G OR9191-5G OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA 190 EUR
APOSOR9191-100G APOSOR9191-25G APOSOR9191-5G APOSOR9191-1G
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788196
CAS Number: 22282-99-1