Stampa…
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919095-10G OR919095-1G OR919095-5G
APOSOR919095-10GEA 459 EUR
APOSOR919095-10G APOSOR919095-1G APOSOR919095-5G
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
H-N-Me-Ala-OMe·HCl
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973252
CAS Number: 20045-77-6