Stampa…
4-Methylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919078-1G OR919078-250MG
APOSOR919078-1GEA 172 EUR
APOSOR919078-1G APOSOR919078-250MG
4-Methylthiophene-3-carboxylic acid 95%
4-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Peso molecolare: 142,1756 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02257717
CAS Number: 78071-30-4