Stampa…
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR919060-10G OR919060-25G
APOSOR919060-10GEA 57.2 EUR
APOSOR919060-10G APOSOR919060-25G
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Benzyloxyacetyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 105…107 °C/5mmHg
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010768
CAS Number: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8,II