3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919056-1G
OR919056-5G
APOSOR919056-1GEA
198
EUR
APOSOR919056-1G
APOSOR919056-5G
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
Formula:
C₉H₁₄N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04970957 CAS Number: 956352-96-8 |