Stampa…
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-1-Nal-OH, 3-(1-Naphthyl)-DL-alanine
OR918989-1G OR918989-25G OR918989-5G
APOSOR918989-1GEA 107 EUR
APOSOR918989-1G APOSOR918989-25G APOSOR918989-5G
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067507
CAS Number: 28095-56-9