Stampa…
2-Bromobutyryl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918969-25G OR918969-5G
APOSOR918969-25GEA 162 EUR
APOSOR918969-25G APOSOR918969-5G
2-Bromobutyryl chloride 95%
2-Bromobutyryl chloride
Formula: C₄H₆BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055269
CAS Number: 22118-12-3