Stampa…
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918879-1G OR918879-5G
APOSOR918879-1GEA 0 EUR
APOSOR918879-1G APOSOR918879-5G
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate 98%
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00518827
CAS Number: 4591-55-3