Stampa…
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918735-10G OR918735-1G OR918735-5G
APOSOR918735-10GEA 308 EUR
APOSOR918735-10G APOSOR918735-1G APOSOR918735-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004512
CAS Number: 7417-18-7