Stampa…
2-Chlorocyclohexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918717-25G OR918717-5G
APOSOR918717-25GEA 256 EUR
APOSOR918717-25G APOSOR918717-5G
2-Chlorocyclohexanone 95%
2-Chlorocyclohexanone
Formula: C₆H₉ClO
Peso molecolare: 132,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001626
CAS Number: 822-87-7