Stampa…
9,9-Dimethylxanthene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9,9-Dimethyl-9H-xanthene
OR918675-25G OR918675-5G OR918675-100G
APOSOR918675-25GEA 61.1 EUR
APOSOR918675-25G APOSOR918675-5G APOSOR918675-100G
9,9-Dimethylxanthene 98%
9,9-Dimethylxanthene
Formula: C₁₅H₁₄O
Peso molecolare: 210,28 g/mol
Punto di fusione: 35…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134434
CAS Number: 19814-75-6