Stampa…
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918607-1G OR918607-250MG OR918607-5G
APOSOR918607-1GEA 203 EUR
APOSOR918607-1G APOSOR918607-250MG APOSOR918607-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07440135
CAS Number: 110993-40-3