Stampa…
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
OR918603-1G OR918603-5G
APOSOR918603-1GEA 62.5 EUR
APOSOR918603-1G APOSOR918603-5G
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO)
Formula: C₁₀H₂₀NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270334
CAS Number: 95407-69-5