Stampa…
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918572-1G OR918572-5G
APOSOR918572-1GEA 21.5 EUR
APOSOR918572-1G APOSOR918572-5G
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride 95%
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144935
CAS Number: 97145-88-5