Stampa…
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918559-1G OR918559-250MG
APOSOR918559-1GEA 451 EUR
APOSOR918559-1G APOSOR918559-250MG
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 98%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994888
CAS Number: 202348-54-7