Stampa…
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR918555-1G OR918555-5G
APOSOR918555-1GEA 26.1 EUR
APOSOR918555-1G APOSOR918555-5G
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059789
CAS Number: 14418-84-9
UN: 1760
ADR: 8,III